2-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno
B3686-25G B3686-5G
TCIAB3686-25GEA 67 EUR
TCIAB3686-25G TCIAB3686-5G
2-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD00014707
Núm. CAS: 367-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&vid=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C