5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluorometil)benceno
B2853-25G B2853-5G
TCIAB2853-25GEA 77 EUR
TCIAB2853-25G TCIAB2853-5G
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Densidad: 1.799
Número MDL: MFCD00014706
Núm. CAS: 344-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&vid=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 38.0 deg-C