1-Butil-2-nitrobenceno 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
B3091-25G
B3091-5G
TCIAB3091-25GEA
310
EUR
TCIAB3091-25G
TCIAB3091-5G
1-Butil-2-nitrobenceno 96,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Butil-2-nitrobenceno
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.22 g/mol Pto. Ebullición: 127°C |
Núm. CAS:
7137-55-5 EINECS: 230-435-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |