1-Butil-4-nitrobenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3092-25G B3092-5G
TCIAB3092-25GEA 731 EUR
TCIAB3092-25G TCIAB3092-5G
1-Butil-4-nitrobenceno ≥96.0% (por GC)
1-Butil-4-nitrobenceno
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 136°C
Núm. CAS: 20651-75-6
EINECS: 243-941-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22edd2dc62df5ddac93211f042a3c21ff8e42fb&vid=d22edd2dc62df5ddac93211f042a3c21ff8e42fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %