4-Cloro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2165-25G C2165-5G
TCIAC2165-25GEA 124 EUR
TCIAC2165-25G TCIAC2165-5G
4-Cloro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-m-xileno
Formula: C₈H₉Cl
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: –32°C
Número MDL: MFCD00060644
Núm. CAS: 95-66-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&vid=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %