2-Cloro-p-cresol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
C2005-25G C2005-5G
TCIAC2005-25GEA 87 EUR
TCIAC2005-25G TCIAC2005-5G
2-Cloro-p-cresol ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-p-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: 76 °C
Densidad: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00070639
Núm. CAS: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&vid=a8ec814d8bdff70aebd023e371563ed60a87aaf1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %