Isotiocianato de 2-clorofenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
I0534-25G I0534-5G
TCIAI0534-25GEA 107 EUR
TCIAI0534-25G TCIAI0534-5G
Isotiocianato de 2-clorofenilo ≥95.0% (por GC)
Isotiocianato de 2-clorofenilo
Formula: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Pto. Ebullición: 262°C
Número MDL: MFCD00004801
Núm. CAS: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&vid=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %