3'-Cloroacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
C0096-10ML C0096-25ML
TCIAC0096-10MLEA 50 EUR
TCIAC0096-10ML TCIAC0096-25ML
3'-Cloroacetofenona ≥97.0% (por GC)
3'-Cloroacetofenona
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Densidad: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 105°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000593
Núm. CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&vid=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %