3-Cloro-5-fluoroanísol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene
C2218-1G C2218-5G
TCIAC2218-1GEA 35 EUR
TCIAC2218-1G TCIAC2218-5G
3-Cloro-5-fluoroanísol ≥96.0% (por GC)
3-Cloro-5-fluoroanísol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00070770
Núm. CAS: 202925-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=411d8a373777219fb197283ec907e03d05f22fa9&vid=411d8a373777219fb197283ec907e03d05f22fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %