5-Cloro-o-cresol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
C1723-1G C1723-5G
TCIAC1723-1GEA 17 EUR
TCIAC1723-1G TCIAC1723-5G
5-Cloro-o-cresol ≥97.0% (por GC)
5-Cloro-o-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 225 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75…76 °C
Número MDL: MFCD00060672
Núm. CAS: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&vid=a439ae8d4333e75787973c643f79f3acae02f147&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C