4-Clorotioanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sulfuro de 4-clorofenilo y metilo, 1-Cloro-4-(metiltio)benceno
C1156-10G C1156-25G
TCIAC1156-10GEA 39 EUR
TCIAC1156-10G TCIAC1156-25G
4-Clorotioanisol ≥98.0% (por GC)
4-Clorotioanisol
Formula: C₇H₇ClS
Pto. Ebullición: 224°C
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
Número MDL: MFCD00013643
Núm. CAS: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&vid=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %