4'-Cloroacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Chloroacetophenone
C0033-25G C0033-500G C0033-100G
TCIAC0033-25GEA 16 EUR
TCIAC0033-25G TCIAC0033-500G TCIAC0033-100G
4'-Cloroacetofenona ≥97.0% (por GC)
4'-Cloroacetofenona
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,1952 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 118°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000624
Núm. CAS: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
UN: 3416
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,02116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&vid=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %