4-Cloro-m-cresol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cloro-3-metilfenol, 4-Cloro-3-metil fenol
C0150-25G C0150-500G
TCIAC0150-25GEA 16 EUR
TCIAC0150-25G TCIAC0150-500G
4-Cloro-m-cresol ≥99.0% (por GC)
4-Cloro-m-cresol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de inflamación: 118
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002323
Núm. CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,02133
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&vid=21af2b9b19228f70767d409afc5327827cc15218&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency