4-Cloro-o-cresol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cloro-2-metil fenol
C0152-25G
C0152-500G
TCIAC0152-25GEA
29
EUR
TCIAC0152-25G
TCIAC0152-500G
4-Cloro-o-cresol ≥90.0% (por GC)
4-Cloro-o-cresol
Formula:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Pto. Ebullición: 224 Pto. de inflamación: 78 |
Número MDL:
MFCD00002321 Núm. CAS: 1570-64-5 EINECS: 216-381-3 UN: 3437 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |