Isocianato de 4-clorofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
I0121-25G
I0121-100G
TCIAI0121-25GEA
59
EUR
TCIAI0121-25G
TCIAI0121-100G
Isocianato de 4-clorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 4-clorofenilo
Formula:
C₇H₄ClNO MW: 153.57 g/mol Pto. Ebullición: 117°C Densidad: 1.2 Pto. de inflamación: 110 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002024 Núm. CAS: 104-12-1 EINECS: 203-176-9 UN: 2206 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |