1-Cloro-2,5-dioxahexano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
M0680-25ML M0680-500ML
TCIAM0680-25MLEA 76 EUR
TCIAM0680-25ML TCIAM0680-500ML
1-Cloro-2,5-dioxahexano ≥95.0% (por GC)
1-Cloro-2,5-dioxahexano
Formula: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Pto. Ebullición: 50 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,094 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000888
Núm. CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1841546d043305395ff537b4d9725b7d0cdbd9c&vid=d1841546d043305395ff537b4d9725b7d0cdbd9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Bis chloromethyl ether (GC) max. 1.0 %