3,4,5-Trifluorobenzonitrilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
T2370-1G T2370-5G
TCIAT2370-1GEA 39 EUR
TCIAT2370-1G TCIAT2370-5G
3,4,5-Trifluorobenzonitrilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
3,4,5-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
Pto. Ebullición: 69°C
Pto. de fusión: 45…47 °C
Número MDL: MFCD00074948
Núm. CAS: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&vid=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C