4-(Trifluorometoxi)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2292-1G T2292-5G
TCIAT2292-1GEA 16 EUR
TCIAT2292-1G TCIAT2292-5G
4-(Trifluorometoxi)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluorometoxi)benzonitrilo
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. Ebullición: 193°C
Densidad: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00039474
Núm. CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&vid=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %