2',4',5'-Trifluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2,4,5-Trifluorofenil)etan-1-ona
T2758-1G T2758-5G
TCIAT2758-1GEA 16 EUR
TCIAT2758-1G TCIAT2758-5G
2',4',5'-Trifluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
2',4',5'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00061193
Núm. CAS: 129322-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&vid=83e423a792715128b9e65f3fe5d35ca77a0d45c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %