2',4',6'-Trifluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2733-25G T2733-5G
TCIAT2733-25GEA 184 EUR
TCIAT2733-25G TCIAT2733-5G
2',4',6'-Trifluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
2',4',6'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 190°C
Número MDL: MFCD00061194
Núm. CAS: 51788-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&vid=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %