2'-Fluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0364-25G F0364-5G
TCIAF0364-25GEA 72 EUR
TCIAF0364-25G TCIAF0364-5G
2'-Fluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
2'-Fluoroacetofenona
Formula: C₈H₇FO
Pto. Ebullición: 85°C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000320
Núm. CAS: 445-27-2
EINECS: 207-156-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&vid=2c7312bd377c6fef0107ddc0c3841623a03a2413&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %