2'-Metoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
M1445-25G M1445-250G
TCIAM1445-25GEA 77 EUR
TCIAM1445-25G TCIAM1445-250G
2'-Metoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
2'-Metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 131 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008725
Núm. CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab78d9d1724f31d809047731b64bab1745d0652d&vid=ab78d9d1724f31d809047731b64bab1745d0652d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %