3'-Metoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3′-Methoxyacetophenone
M0104-25ML M0104-500ML
TCIAM0104-25MLEA 17 EUR
TCIAM0104-25ML TCIAM0104-500ML
3'-Metoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
3'-Metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: -8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008736
Núm. CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&vid=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %