4'-(Trifluorometil)acetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[4-(Trifluorometil)fenil]etan-1-ona
T1784-1G
T1784-25G
T1784-5G
TCIAT1784-1GEA
17
EUR
TCIAT1784-1G
TCIAT1784-25G
TCIAT1784-5G
4'-(Trifluorometil)acetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-(Trifluorometil)acetofenona
Formula:
C₉H₇F₃O MW: 188,15 g/mol Pto. Ebullición: 80°C Pto. de fusión: 26…29 °C Densidad: 0,924 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000401 Núm. CAS: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...