4'-Fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
F0261-25G F0261-500G
TCIAF0261-25GEA 22 EUR
TCIAF0261-25G TCIAF0261-500G
4'-Fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Fluoroacetofenona
Formula: C₈H₇FO
Pto. Ebullición: 77°C
Densidad: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000354
Núm. CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&vid=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %