4'-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0193-25G H0193-500G H0193-100G
TCIAH0193-25GEA 16 EUR
TCIAH0193-25G TCIAH0193-500G TCIAH0193-100G
4'-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4'-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 105…108 °C
Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002359
Núm. CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8afa880684675ac5adf2988f9c7ca59c7ec03c44&vid=8afa880684675ac5adf2988f9c7ca59c7ec03c44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency