4'-Metoxiacetofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
M0105-25G M0105-500G
TCIAM0105-25GEA 16 EUR
TCIAM0105-25G TCIAM0105-500G
4'-Metoxiacetofenona ≥99.0% (por GC)
4'-Metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 260°C
Pto. de fusión: 36…38 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008745
Núm. CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&vid=ff019f382ac162cb9e8e4ddf4512dd879d60551d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency