4'-Metilacetofenona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M0135-25ML M0135-500ML
TCIAM0135-25MLEA 16 EUR
TCIAM0135-25ML TCIAM0135-500ML
4'-Metilacetofenona ≥95.0% (por GC)
4'-Metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: 28
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008751
Núm. CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&vid=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %