4'-Nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone

N0111-25G N0111-500G N0111-100G
TCIAN0111-25GEA 16 EUR
TCIAN0111-25G TCIAN0111-500G TCIAN0111-100G
4'-Nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de inflamación: 149
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007355
Núm. CAS: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f011bc6e5a711b6699e4d4e779efb6566a89760b&vid=f011bc6e5a711b6699e4d4e779efb6566a89760b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR