Isocianato de 4-etilfenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
E0767-1G E0767-5G
TCIAE0767-1GEA 16 EUR
TCIAE0767-1G TCIAE0767-5G
Isocianato de 4-etilfenilo ≥97.0% (por GC)
Isocianato de 4-etilfenilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Densidad: 1.024
Pto. de inflamación: 88°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013881
Núm. CAS: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&vid=d602ff099111fc9babce76a4a3c9c42698633611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %