Alcohol 2-fluorobencílico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
F0259-25G F0259-5G
TCIAF0259-25GEA 72 EUR
TCIAF0259-25G TCIAF0259-5G
Alcohol 2-fluorobencílico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 2-fluorobencílico
Formula: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00004601
Núm. CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a46bbb8274b06ab28652426ff073b3e72c6b5ac&vid=3a46bbb8274b06ab28652426ff073b3e72c6b5ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %