Isocianato de 2-fluorofenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
I0338-25G I0338-5G
TCIAI0338-25GEA 224 EUR
TCIAI0338-25G TCIAI0338-5G
Isocianato de 2-fluorofenilo ≥97.0% (por GC)
Isocianato de 2-fluorofenilo
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Densidad: 1,222 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001996
Núm. CAS: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4d26511c2d2cde5300f83f46b34200f1d4e30ff&vid=b4d26511c2d2cde5300f83f46b34200f1d4e30ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %