5-Fluoro-o-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0632-1G
F0632-5G
TCIAF0632-1GEA
27
EUR
TCIAF0632-1G
TCIAF0632-5G
5-Fluoro-o-cresol ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-o-cresol
Formula:
C₇H₇FO Pto. Ebullición: 66°C |
Número MDL:
MFCD00673009 Núm. CAS: 452-85-7 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |