3-Fluoro-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
F0481-1G F0481-5G
TCIAF0481-1GEA 32 EUR
TCIAF0481-1G TCIAF0481-5G
3-Fluoro-p-cresol ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-p-cresol
Formula: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Pto. Ebullición: 196°C
Número MDL: MFCD00143164
Núm. CAS: 452-78-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0007bb22068380e93a9775984f9ee59ae2a3117e&vid=0007bb22068380e93a9775984f9ee59ae2a3117e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %