Alcohol 4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0251-25G F0251-5G
TCIAF0251-25GEA 62 EUR
TCIAF0251-25G TCIAF0251-5G
Alcohol 4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-fluorobencílico
Formula: C₇H₇FO
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de fusión: 22…23 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004651
Núm. CAS: 459-56-3
EINECS: 207-292-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&vid=35ac861f5562e6a5b88bf6bfb849b89e8c506e14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %