4-Fluorobenzofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0161-25G F0161-5G
TCIAF0161-25GEA 28 EUR
TCIAF0161-25G TCIAF0161-5G
4-Fluorobenzofenona ≥99.0% (por GC)
4-Fluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de fusión: 49 °C
Número MDL: MFCD00000352
Núm. CAS: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&vid=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C