Isotiocianato de 4-fluorofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
F0644-25G F0644-5G
TCIAF0644-25GEA 185 EUR
TCIAF0644-25G TCIAF0644-5G
Isotiocianato de 4-fluorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 4-fluorofenilo
Formula: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de fusión: 26…28 °C
Pto. de inflamación: 89°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004809
Núm. CAS: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&vid=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %