4-Fluoro-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
F0615-25G F0615-5G
TCIAF0615-25GEA 212 EUR
TCIAF0615-25G TCIAF0615-5G
4-Fluoro-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013375
Núm. CAS: 445-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56b0c20649aa5b8dcda4162f8733cb2e2d557035&vid=56b0c20649aa5b8dcda4162f8733cb2e2d557035&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C