o-Cresol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: o-Metilfenol
C0402-25G C0402-500G
TCIAC0402-25GEA 17 EUR
TCIAC0402-25G TCIAC0402-500G
o-Cresol ≥99.0% (por GC)
o-Cresol
Formula: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de inflamación: 81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002226
Núm. CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4827e53b44a43390dfd1e0cff717be9dab785398&vid=4827e53b44a43390dfd1e0cff717be9dab785398&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency