α-α-α-Trifluoro-m-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
T0436-25G T0436-250G
TCIAT0436-25GEA 22 EUR
TCIAT0436-25G TCIAT0436-250G
α-α-α-Trifluoro-m-cresol ≥98.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-m-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002299
Núm. CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&vid=52dd503e05c90fe28f8aeff87d886c29ec5c885b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid