3-Hexin-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0460-25ML H0460-5ML
TCIAH0460-25MLEA 848 EUR
TCIAH0460-25ML TCIAH0460-5ML
3-Hexin-1-ol ≥97.0% (por GC)
3-Hexin-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de fusión: 42 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (14 °C)
Pto. de inflamación: 64°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002957
Núm. CAS: 1002-28-4
EINECS: 213-685-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&vid=d4e3e87241988608641a7f88b3b3bf2bbe44a890&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %