5-Metoxi-m-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Metil-3-metoxifenol, 3-Metoxi-5-metilfenol
M0895-1G M0895-5G
TCIAM0895-1GEA 26 EUR
TCIAM0895-1G TCIAM0895-5G
5-Metoxi-m-cresol ≥98.0% (por GC)
5-Metoxi-m-cresol
Formula: C₈H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00059261
Núm. CAS: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd13e20dc347a51399cd0c22ca7d873f51b153c0&vid=fd13e20dc347a51399cd0c22ca7d873f51b153c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 64.0 deg-C