2-Nitro-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
N0552-25G N0552-5G
TCIAN0552-25GEA 55 EUR
TCIAN0552-25G TCIAN0552-5G
2-Nitro-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 35…39 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007125
Núm. CAS: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
UN: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c4509680a6c5a485f8a21cbc9ea0ea739e6a093&vid=3c4509680a6c5a485f8a21cbc9ea0ea739e6a093&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency