6-Nitro-m-cresol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
M1122-25G M1122-500G
TCIAM1122-25GEA 36 EUR
TCIAM1122-25G TCIAM1122-500G
6-Nitro-m-cresol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
6-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007111
Núm. CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f118ac24cf278398f19fa7c0a111353c50a9c47&vid=1f118ac24cf278398f19fa7c0a111353c50a9c47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency