4-Hidroxibenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Hidroxibenzofenona
H0222-25G H0222-500G
TCIAH0222-25GEA 16 EUR
TCIAH0222-25G TCIAH0222-500G
4-Hidroxibenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…133 °C
Densidad: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002355
Núm. CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398412ebc56c5a5947bf9e4491ec3b88d9b7771c&vid=398412ebc56c5a5947bf9e4491ec3b88d9b7771c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency