α-α-α-Trifluoro-p-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
H0644-25G H0644-5G
TCIAH0644-25GEA 164 EUR
TCIAH0644-25G TCIAH0644-5G
α-α-α-Trifluoro-p-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-α-α-Trifluoro-p-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de fusión: 45…47 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002363
Núm. CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&vid=4fb2d842a4c492b14ba2e7240ac3d3a93aba1c5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C