3-Nitro-p-cresol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-4-methyl-3-nitrobenzene
N0210-25G N0210-5G
TCIAN0210-25GEA 67 EUR
TCIAN0210-25G TCIAN0210-5G
3-Nitro-p-cresol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Nitro-p-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 78…81 °C
Número MDL: MFCD00007244
Núm. CAS: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f765c4eeb2b8611f40f2cfd5ee4d816484fefed&vid=5f765c4eeb2b8611f40f2cfd5ee4d816484fefed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency