p-Cresol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Metilfenol
C0400-500G
C0400-25G
TCIAC0400-500GEA
34
EUR
TCIAC0400-500G
TCIAC0400-25G
p-Cresol ≥99.0% (por GC)
p-Cresol
Formula:
C₇H₈O MW: 108.14 g/mol Pto. Ebullición: 202°C Pto. de inflamación: 86 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002376 Núm. CAS: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 UN: 3455 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,02579 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Sodium hydroxide solution | almost transparency |