Bifenil-4-ol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0201-25G P0201-500G P0201-100G
TCIAP0201-25GEA 17 EUR
TCIAP0201-25G TCIAP0201-500G TCIAP0201-100G
Bifenil-4-ol ≥99.0% (por GC)
Bifenil-4-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 162 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002347
Núm. CAS: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,07305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e71add6227be85a89082d92d7caaba5d2c0d47c&vid=7e71add6227be85a89082d92d7caaba5d2c0d47c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency