1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropano
T2588-25G T2588-5G
TCIAT2588-25GEA 176 EUR
TCIAT2588-25G TCIAT2588-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano ≥98.0% (por GC)
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano
Formula: C₃H₄F₃I
Pto. Ebullición: 90°C
Número MDL: MFCD00038531
Núm. CAS: 460-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&vid=fcc59713bab6d6575d6ecf5b5913a3d823e06d6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %